3'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde, 3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
OR7456-100MG
OR7456-1G
OR7456-5G
APOSOR7456-100MGEA
0
CZK
APOSOR7456-100MG
APOSOR7456-1G
APOSOR7456-5G
3'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
3'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
Vzorec:
C₁₄H₁₂O₂ MW: 212,25 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03424626 CAS číslo: 126485-58-3 |