Tisk…
2'-Methoxybiphenyl-4-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7454-1G OR7454-5G
APOSOR7454-1GEA 662 CZK
APOSOR7454-1G APOSOR7454-5G
2'-Methoxybiphenyl-4-carbaldehyde
2'-Methoxybiphenyl-4-carbaldehyde
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂
Bod tání: 54…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631913
CAS číslo: 421553-62-0