Tisk…
1-Acetyl-5-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Acetyl-5-aminoindoline
OR7441-1G OR7441-250MG
APOSOR7441-1GEA 1950 CZK
APOSOR7441-1G APOSOR7441-250MG
1-Acetyl-5-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole, technická kvalita
1-Acetyl-5-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,22 g/mol
Bod tání: 181…184 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00087208
CAS číslo: 4993-96-8