Tisk…
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7440-5G OR7440-25G
APOSOR7440-5GEA 1870 CZK
APOSOR7440-5G APOSOR7440-25G
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₇NO₂S
MW: 181.2100 g/mol
Bod tání: 137…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216489
CAS číslo: 22821-76-7