Tisk…
2-(3-Hydroxyprop-1-ynyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7437-1G OR7437-500MG OR7437-250MG
APOSOR7437-1GEA 3840 CZK
APOSOR7437-1G APOSOR7437-500MG APOSOR7437-250MG
2-(3-Hydroxyprop-1-ynyl)benzonitrile
2-(3-Hydroxyprop-1-ynyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₀H₇NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04039091
CAS číslo: 210884-99-4