Coumarin-6-sulphonyl chloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR7425-10G
OR7425-5G
APOSOR7425-10GEA
8240
CZK
APOSOR7425-10G
APOSOR7425-5G
Coumarin-6-sulphonyl chloride 95+%
Coumarin-6-sulphonyl chloride
Vzorec:
C₉H₅ClO₄S Bod tání: 115…120 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01941320 CAS číslo: 10543-42-7 UN: 3261 ADR: 8,II |