Tisk…
3-(2-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7420-1G OR7420-5G
APOSOR7420-1GEA 3540 CZK
APOSOR7420-1G APOSOR7420-5G
3-(2-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(2-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₄H₁₃BClNO₃
Bod tání: 294…297 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027260
CAS číslo: 957060-97-8