Tisk…
3-(2-Bromophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7418-1G OR7418-5G
APOSOR7418-1GEA 3540 CZK
APOSOR7418-1G APOSOR7418-5G
3-(2-Bromophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(2-Bromophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₁BBrNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027206
CAS číslo: 874288-30-9