Tisk…
4-Bromo-2,5-xylenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2,5-dimethylphenol
OR7417-5G
APOSOR7417-5GEA 3310 CZK
APOSOR7417-5G
4-Bromo-2,5-xylenol 98%
4-Bromo-2,5-xylenol
Vzorec: C₈H₉BrO
MW: 201,0600 g/mol
Bod tání: 86…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00029746
CAS číslo: 85223-93-4