Tisk…
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7413-1G OR7413-250MG OR7413-10G OR7413-25G
APOSOR7413-1GEA 0 CZK
APOSOR7413-1G APOSOR7413-250MG APOSOR7413-10G APOSOR7413-25G
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
Vzorec: C₆H₃BrClN₃
Bod tání: 122…126 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09027274
CAS číslo: 13526-66-4