5-Amino-3-methylisoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Methylisoxazol-5-ylamine, 3-Methylisoxazol-5-amine
OR7410-10G
OR7410-1G
OR7410-5G
APOSOR7410-10GEA
1820
CZK
APOSOR7410-10G
APOSOR7410-1G
APOSOR7410-5G
5-Amino-3-methylisoxazole
5-Amino-3-methylisoxazole
Vzorec:
C₄H₆N₂O Bod tání: 81…83 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003151 CAS číslo: 14678-02-5 EINECS: 238-719-9 |