3-(2-Furyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7403-1G
OR7403-250MG
OR7403-50MG
APOSOR7403-1GEA
6680
CZK
APOSOR7403-1G
APOSOR7403-250MG
APOSOR7403-50MG
3-(2-Furyl)benzonitrile
3-(2-Furyl)benzonitrile
Vzorec:
C₁₁H₇NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04039075 CAS číslo: 112598-77-3 UN: 3276 ADR: 6.1,III |