Tisk…
4'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7391-1G OR7391-5G
APOSOR7391-1GEA 4470 CZK
APOSOR7391-1G APOSOR7391-5G
4'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid 97%
4'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₀O₃
Bod tání: 150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03424613
CAS číslo: 70916-98-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III