Tisk…
3'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7388-100MG OR7388-1G OR7388-5G
APOSOR7388-100MGEA 622 CZK
APOSOR7388-100MG APOSOR7388-1G APOSOR7388-5G
3'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
3'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₀O₃
Bod tání: 231…233 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039069
CAS číslo: 222180-23-6