Tisk…
3'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7386-1G OR7386-250MG
APOSOR7386-1GEA 9100 CZK
APOSOR7386-1G APOSOR7386-250MG
3'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
3'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039067
CAS číslo: 100538-35-0