Tisk…
2'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7385-1G OR7385-5G
APOSOR7385-1GEA 3340 CZK
APOSOR7385-1G APOSOR7385-5G
2'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
2'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03424615
CAS číslo: 205871-49-4