2'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7384-1G
OR7384-5G
APOSOR7384-1GEA
7440
CZK
APOSOR7384-1G
APOSOR7384-5G
2'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid 98%
2'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₄H₁₀O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03424616 CAS číslo: 205871-52-9 |