2'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7383-1G
OR7383-250MG
APOSOR7383-1GEA
7540
CZK
APOSOR7383-1G
APOSOR7383-250MG
2'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
2'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₄H₁₀O₃ Bod tání: 114…116 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04039066 CAS číslo: 6720-26-9 |