4'-Chlorobiphenyl-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4'-Chloro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid, 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR7366-1G
OR7366-5G
APOSOR7366-1GEA
787
CZK
APOSOR7366-1G
APOSOR7366-5G
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxylic acid
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₃H₉ClO₂ MW: 232,67 g/mol Bod tání: 290…292 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03424592 CAS číslo: 5748-41-4 |