Tisk…
4'-Chlorobiphenyl-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7364-1G OR7364-5G
APOSOR7364-1GEA 4830 CZK
APOSOR7364-1G APOSOR7364-5G
4'-Chlorobiphenyl-2-carboxylic acid 98%
4'-Chlorobiphenyl-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₉ClO₂
Bod tání: 167…169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426504
CAS číslo: 7079-15-4