Tisk…
3'-Chlorobiphenyl-3-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7362-1G OR7362-5G
APOSOR7362-1GEA 3540 CZK
APOSOR7362-1G APOSOR7362-5G
3'-Chlorobiphenyl-3-carboxylic acid 96%
3'-Chlorobiphenyl-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₉ClO₂
MW: 232,67 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03424595
CAS číslo: 168619-06-5