Tisk…
Methyl-2-hydroxyisonicotinate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 1,2-dihydro-2-oxopyridine-4-carboxylate
OR7352-1G OR7352-5G
APOSOR7352-1GEA 622 CZK
APOSOR7352-1G APOSOR7352-5G
Methyl-2-hydroxyisonicotinate 97%
Methyl-2-hydroxyisonicotinate
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153,1400 g/mol
Bod tání: 210…214 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258780
CAS číslo: 89937-77-9