Tisk…
1-Boc-5-iodoindole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Iodo-1H-indole, N-BOC protected
OR7350-1G OR7350-5G
APOSOR7350-1GEA 2900 CZK
APOSOR7350-1G APOSOR7350-5G
1-Boc-5-iodoindole 97%
1-Boc-5-iodoindole
Vzorec: C₁₃H₁₄INO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09258644
CAS číslo: 374818-66-3