Tisk…
2'-Chloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7344-100MG OR7344-1G OR7344-500MG
APOSOR7344-100MGEA 622 CZK
APOSOR7344-100MG APOSOR7344-1G APOSOR7344-500MG
2'-Chloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
2'-Chloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₃H₉ClO
MW: 216.67 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039056
CAS číslo: 223575-76-6