Tisk…
4-(4-Chlorophenyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7343-1G OR7343-250MG
APOSOR7343-1GEA 7740 CZK
APOSOR7343-1G APOSOR7343-250MG
4-(4-Chlorophenyl)aniline
4-(4-Chlorophenyl)aniline
Vzorec: C₁₂H₁₀ClN
Bod tání: 127…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00477989
CAS číslo: 135-68-2