Tisk…
1,1-Diphenylethylene oxide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7342-10G OR7342-1G OR7342-5G OR7342-25G
APOSOR7342-10GEA 0 CZK
APOSOR7342-10G APOSOR7342-1G APOSOR7342-5G APOSOR7342-25G
1,1-Diphenylethylene oxide 97%
1,1-Diphenylethylene oxide
Vzorec: C₁₄H₁₂O
Bod tání: 54…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040725
CAS číslo: 882-59-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III