Tisk…
2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7336-1G OR7336-5G OR7336-25G
APOSOR7336-1GEA 662 CZK
APOSOR7336-1G APOSOR7336-5G APOSOR7336-25G
2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₄
Bod tání: 166…170 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01319043
CAS číslo: 139962-95-1