4-Vinylbenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7329-25G
OR7329-100G
OR7329-10G
APOSOR7329-25GEA
3110
CZK
APOSOR7329-25G
APOSOR7329-100G
APOSOR7329-10G
4-Vinylbenzoic acid 97%
4-Vinylbenzoic acid
Vzorec:
C₉H₈O₂ Bod tání: 142…144 °C Hustota: 1,3 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00002569 CAS číslo: 1075-49-6 EINECS: 214-053-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...