Tisk…
4'-Acetylbiphenyl-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7314-1G OR7314-250MG OR7314-5G
APOSOR7314-1GEA 1330 CZK
APOSOR7314-1G APOSOR7314-250MG APOSOR7314-5G
4'-Acetylbiphenyl-4-carboxylic acid
4'-Acetylbiphenyl-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₅H₁₂O₃
Bod tání: 281…284 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00230828
CAS číslo: 114691-92-8