Tisk…
Aluminium bromide, anhydrous
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Aluminum bromide
OR7306-100G OR7306-25G
APOSOR7306-100GEA 5390 CZK
APOSOR7306-100G APOSOR7306-25G
Aluminium bromide, anhydrous
Aluminium bromide
Vzorec: AlBr₃
MW: 266.69
Bod varu: 265 °C
Bod tání: 97 °C
Hustota: 3.205 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003421
CAS číslo: 7727-15-3
EINECS: 231-779-7
UN: 1725
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00330