1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
N-(3-nitrophenyl)maleimide
OR7302-1G
OR7302-250MG
APOSOR7302-1GEA
15180
CZK
APOSOR7302-1G
APOSOR7302-250MG
1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Vzorec:
C₁₀H₆N₂O₄ MW: 218,17 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00047116 CAS číslo: 7300-93-8 |