3-Bromo-5-chloroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Bromo-5-chlorophenylamine
OR7300-10G
OR7300-5G
OR7300-25G
APOSOR7300-10GEA
1290
CZK
APOSOR7300-10G
APOSOR7300-5G
APOSOR7300-25G
3-Bromo-5-chloroaniline 98%
3-Bromo-5-chloroaniline
Vzorec:
C₆H₅BrClN MW: 206.47 Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06797804 CAS číslo: 96558-78-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III |