Tisk…
1-(1-Naphthyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Naphthalen-1-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
OR7299-1G OR7299-100MG OR7299-5G
APOSOR7299-1GEA 6020 CZK
APOSOR7299-1G APOSOR7299-100MG APOSOR7299-5G
1-(1-Naphthyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
1-(1-Naphthyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Vzorec: C₁₄H₉NO₂
MW: 223.23 g/mol
Bod tání: 112…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019715
CAS číslo: 3369-39-9