1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
N-((2-Methylphenyl)maleimide
OR7296-1G
OR7296-5G
APOSOR7296-1GEA
3740
CZK
APOSOR7296-1G
APOSOR7296-5G
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Vzorec:
C₁₁H₉NO₂ MW: 187,2 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00022567 CAS číslo: 4067-01-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |