Tisk…
2',4',5'-Trihydroxybutyrophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2,4,5-Trihydroxyphenyl)butan-1-one
OR7290-1G OR7290-250MG OR7290-5G
APOSOR7290-1GEA 5590 CZK
APOSOR7290-1G APOSOR7290-250MG APOSOR7290-5G
2',4',5'-Trihydroxybutyrophenone
2',4',5'-Trihydroxybutyrophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196.199 g/mol
Bod tání: 151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020019
CAS číslo: 1421-63-2
EINECS: 215-824-8