Tisk…
N-Cyclohexylmaleimide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7279-100G OR7279-25G
APOSOR7279-100GEA 11610 CZK
APOSOR7279-100G APOSOR7279-25G
N-Cyclohexylmaleimide 98%
N-Cyclohexylmaleimide
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Bod tání: 81…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043904
CAS číslo: 1631-25-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III