Tisk…
N-(4-Chlorophenyl)maleimide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7278-1G OR7278-250MG
APOSOR7278-1GEA 7080 CZK
APOSOR7278-1G APOSOR7278-250MG
N-(4-Chlorophenyl)maleimide
N-(4-Chlorophenyl)maleimide
Vzorec: C₁₀H₆ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1631-29-4