5-Isobutyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7273-1G
OR7273-5G
APOSOR7273-1GEA
953
CZK
APOSOR7273-1G
APOSOR7273-5G
5-Isobutyl-1,3-cyclohexanedione 98%
5-Isobutyl-1,3-cyclohexanedione
Vzorec:
C₁₀H₁₆O₂ Bod tání: 125…129 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00129458 CAS číslo: 57641-95-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...