2,4,6-Trivinylboroxin pyridine complex 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7267-1G
OR7267-5G
APOSOR7267-1GEA
3110
CZK
APOSOR7267-1G
APOSOR7267-5G
2,4,6-Trivinylboroxin pyridine complex 95%
2,4,6-Trivinylboroxin pyridine complex
Vzorec:
C₁₁H₁₄B₃NO₃ Bod varu: 78…80 °C Bod tání: 44…52 °C Bod vzplanutí: 80 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD03839440 CAS číslo: 95010-17-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...