2,3-Dimethylthiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7265-1G
OR7265-5G
APOSOR7265-1GEA
744
CZK
APOSOR7265-1G
APOSOR7265-5G
2,3-Dimethylthiophene
2,3-Dimethylthiophene
Vzorec:
C₆H₈S MW: 112,2 g/mol Bod varu: 141…142 °C Bod tání: –49 °C Bod vzplanutí: 26 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00130081 CAS číslo: 632-16-6 EINECS: 211-170-2 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...