Tisk…

3-Quinolineboronic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR7263-5G OR7263-25G
APOSOR7263-5GEA 622 CZK
APOSOR7263-5G APOSOR7263-25G
3-Quinolineboronic acid
3-Quinolineboronic acid
Vzorec: C₉H₈BNO₂
Bod tání: 191…196 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02183527
CAS číslo: 191162-39-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR