Tisk…
5-Pyrimidineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Pyrimidine-5-boronic acid, 5-Pyrimidylboronic acid, Pyrimidin-5-ylboronic acid, 5-Pyrimidinylboronic acid
OR7262-1G OR7262-5G OR7262-10G
APOSOR7262-1GEA 622 CZK
APOSOR7262-1G APOSOR7262-5G APOSOR7262-10G
5-Pyrimidineboronic acid
5-Pyrimidineboronic acid
Vzorec: C₄H₅BN₂O₂
Bod tání: 110…114 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03002366
CAS číslo: 109299-78-7