Tisk…
Pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7260-1G OR7260-5G
APOSOR7260-1GEA 0 CZK
APOSOR7260-1G APOSOR7260-5G
Pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol ester
Pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol ester
Vzorec: C₈H₁₀BNO₂
Bod tání: 100…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075749
CAS číslo: 131534-65-1