Tisk…
Pyridine-3-boronic acid neopentylglycol ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7259-10G OR7259-1G OR7259-5G
APOSOR7259-10GEA 4570 CZK
APOSOR7259-10G APOSOR7259-1G APOSOR7259-5G
Pyridine-3-boronic acid neopentylglycol ester 97%
Pyridine-3-boronic acid neopentylglycol ester
Vzorec: C₁₀H₁₄BNO₂
Bod tání: 91…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425979
CAS číslo: 845885-86-1