8-Nitroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7258-25G
OR7258-5G
OR7258-1G
APOSOR7258-25GEA
2490
CZK
APOSOR7258-25G
APOSOR7258-5G
APOSOR7258-1G
8-Nitroquinoline
8-Nitroquinoline
Vzorec:
C₉H₆N₂O₂ MW: 174,16 g/mol Bod tání: 89…91 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006806 CAS číslo: 607-35-2 EINECS: 210-135-9 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...