Tisk…
4-Propylphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-n-Propylbenzeneboronic acid, (4-Propylphenyl)boronic acid, 4-n-Propylphenylboronic acid
OR7257-1G OR7257-5G OR7257-10G
APOSOR7257-1GEA 417 CZK
APOSOR7257-1G APOSOR7257-5G APOSOR7257-10G
4-Propylphenylboronic acid
4-Propylphenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₃BO₂
MW: 164.01 g/mol
Bod tání: 89…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00859261
CAS číslo: 134150-01-9