Tisk…
2-Propoxyphenylboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7255-1G OR7255-5G
APOSOR7255-1GEA 2690 CZK
APOSOR7255-1G APOSOR7255-5G
2-Propoxyphenylboronic acid 96%
2-Propoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₃BO₃
Bod tání: 65…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03427191
CAS číslo: 134896-34-7