Tisk…
(-)-Cotinine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Cotinine, (S)-1-Methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one
OR7251T-1G OR7251T-250MG
APOSOR7251T-1GEA 24470 CZK
APOSOR7251T-1G APOSOR7251T-250MG
(-)-Cotinine
(-)-Cotinine
A major metabolite of nicotine in humans.
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,22 g/mol
Bod varu: 145…150 °C/3mmHg
Bod tání: 48…50 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077696
CAS číslo: 486-56-6
EINECS: 207-634-9