Tisk…
4-(Octyloxy)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7245-1G OR7245-25G OR7245-5G
APOSOR7245-1GEA 622 CZK
APOSOR7245-1G APOSOR7245-25G APOSOR7245-5G
4-(Octyloxy)phenylboronic acid
4-(Octyloxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₄H₂₃BO₃
Bod tání: 88…90 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00982004
CAS číslo: 121554-09-4