Tisk…
4-Nonylphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-N-Nonylphenylboronic acid, 4-n-Nonylbenzeneboronic acid, FAAH/MAGL-IN-4
OR7244-1G OR7244-5G
APOSOR7244-1GEA 4500 CZK
APOSOR7244-1G APOSOR7244-5G
4-Nonylphenylboronic acid
4-Nonylphenylboronic acid
Vzorec: C₁₅H₂₅BO₂
Bod tání: 82…85 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02093070
CAS číslo: 256383-45-6